missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROS Antibody (4-6G), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18715571 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18715571 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18715571 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250179JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ROS Monoclonal antibody specifically detects ROS in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Functional Assay, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROS
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon 4-6G
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS, c-ros oncogene 1, receptor tyrosine kinase, c-ros-1, MCF3, ROS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Extracellular portion of ROS amino acid 1-285 fused to Fc, transiently expressed in 293 cells and purified using PtnA column chromatography.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6098
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.