missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROR gamma t/RORC2/NR1F3 Antibody (1181A), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 30059353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30059353 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30059353

Marca: Novus Biologicals FAB61093R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ROR gamma t/RORC2/NR1F3 Monoclonal antibody specifically detects ROR gamma t/RORC2/NR1F3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROR gamma t/RORC2/NR1F3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1181A
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IMD42,NR1F3,Nuclear receptor ROR-gamma,RORG,RZRG,RZR-GAMMA,TOR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E.coli derived recombinant human ROR gamma T/RORC2/NR1F3, Met1-Gln100, Accession # P51449
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6097
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.