missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROR gamma/RORC/NR1F3 Antibody (RORC/8017R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18514948 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18514948 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18514948 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320738AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ROR gamma/RORC/NR1F3 Monoclonal antibody specifically detects ROR gamma/RORC/NR1F3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROR gamma/RORC/NR1F3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RORC/8017R
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen MGC129539, Nuclear receptor ROR gamma, Nuclear receptor ROR-gamma, Nuclear receptor RZR gamma, Nuclear receptor RZR-gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group F member 3, RAR-Related Orphan Nuclear Receptor Variant 2, RAR-related orphan receptor C, RAR-related orphan receptor gamma, retinoic acid-binding receptor gamma, retinoid-related orphan receptor gamma, Retinoid-related orphan receptor-gamma, ROR gamma, RORG, RORGMGC129539, RZRG, RZRGRZR-GAMMA, TOR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human ROR gamma/RORC/NR1F3 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6097
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.