missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROR gamma/RORC/NR1F3 Antibody (4G419), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18168571 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18168571 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18168571 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP224449V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ROR gamma/RORC/NR1F3 Monoclonal specifically detects ROR gamma/RORC/NR1F3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROR gamma/RORC/NR1F3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 4G419
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
N.º de referencia del gen P51449
Alias de gen MGC129539, Nuclear receptor ROR gamma, Nuclear receptor ROR-gamma, Nuclear receptor RZR gamma, Nuclear receptor RZR-gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group F member 3, RAR-Related Orphan Nuclear Receptor Variant 2, RAR-related orphan receptor C, RAR-related orphan receptor gamma, retinoic acid-binding receptor gamma, retinoid-related orphan receptor gamma, Retinoid-related orphan receptor-gamma, ROR gamma, RORG, RORGMGC129539, RZRG, RZRGRZR-GAMMA, TOR
Símbolos de los genes RORC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A portion of amino acids 1-50 of human ROR gamma was used as the immunogen.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6097
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in Human, 86% in Mouse and Rat, 80% in Bovine, and 73% in Chicken.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.