missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ ROP4
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9U0D6 |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
| Formulación | Lyophilized |
| Peso molecular | 43kDa |
| Nombre | ROP4 (Toxoplasma Gondii) Recombinant Protein |
| Método de preparación | Escherichia coli expression system |
| Método de purificación | Ion exchange column and HPLC reverse phase column |
| Cantidad | 500 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C on dry atmosphere. After reconstitution with distilled water, store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?