missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Roluperidone, MedChemExpress
Descripción
Roluperidone (CYR-101) is a novel cyclic amide derivative that has high equipotent affinities for 5-HT2A and sigma-2 receptors (Ki of 7.53 nM and 8.19 nM for 5-HT2A and sigma-2, respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Roluperidone |
| CAS | 359625-79-9 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H23FN2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | CYR-101 MIN-101 MT-210 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (90.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(CC2CCN(CC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)CC4=C1C=CC=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 366.43 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?