missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBO4 Antibody (265703), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18501968 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18501968 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18501968 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2454MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ROBO4 Monoclonal antibody specifically detects ROBO4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROBO4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 265703
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ECSM4, FLJ20798, Magic roundabout, MGC133352, MGC133353, MRB, roundabout homolog 4, roundabout homolog 4, magic roundabout (Drosophila)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ROBO4, Gln28-Arg467, Accession # Q8WZ75
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54538
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.