missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBO1 Antibody (770502) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 18619723 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18619723 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18619723

Marca: Novus Biologicals FAB71181F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ROBO1 Monoclonal antibody specifically detects ROBO1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ROBO1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 770502
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen DUTT1Drosophila) homolog 1, H-Robo-1, MGC131599, MGC133277, roundabout, axon guidance receptor, homolog 1 (Drosophila)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ROBO1, Met1-Ala858, Accession # Q9Y6N7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6091
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.