missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RO8994, MedChemExpress

Código de producto. 16483267
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16483267 50 mg 50 miligramos
16497216 100 mg 100 miligramos
16489777 5 mg 5 miligramos
16427258 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483267

Marca: Medchem Express HY16999

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress RO8994 is a highly potent and selective series of spiroindolinone small-molecule MDM2 inhibitor, with IC50 of 5 nM (HTRF binding assays) and 20 nM (MTT proliferation assays).

RO8994 is a highly potent and selective series of spiroindolinone small-molecule MDM2 inhibitor, with IC50 of 5 nM (HTRF binding assays) and 20 nM (MTT proliferation assays).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material RO8994
CAS 1309684-94-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H31Cl2FN4O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (73.35 mM)
SMILES O=C([C@H](N[C@H]1CC(C)(C)C)[C@H](C2=CC=CC(Cl)=C2F)[C@@]31C(NC4=C3C=CC(Cl)=C4)=O)NC5=CC=C(C(N)=O)C=C5OC
Peso molecular (g/mol) 613.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.51
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.