missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RO1138452, MedChemExpress

Código de producto. 16470577
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470577 50 mg 50 miligramos
16495176 100 mg 100 miligramos
16443006 25 mg 25 miligramos
16436967 5 mg 5 miligramos
16414248 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470577

Marca: Medchem Express HY108912

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress RO1138452 is a potent and selective IP (prostacyclin) receptor antagonist. RO1138452 displays high affinity for IP receptors. In human platelets, pKi is 9.3±0.1; in a recombinant IP receptor system, pKi is 8.7±0.06.

RO1138452 is a potent and selective IP (prostacyclin) receptor antagonist. RO1138452 displays high affinity for IP receptors. In human platelets, pKi is 9.3±0.1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material RO1138452
CAS 221529-58-4
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N3O
Cantidad 50 mg
Sinónimo CAY10441
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (323.20 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (80.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)OC1=CC=C(CC2=CC=C(NC3=NCCN3)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 309.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.41
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.