missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF43 Antibody (923227R) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 18633085 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18633085 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18633085

Marca: Novus Biologicals FAB7964B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RNF43 Monoclonal antibody specifically detects RNF43 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RNF43
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 923227R
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp781H02126, DKFZp781H0392, FLJ20315, FLJ77466, FLJ99338, MGC125630, ring finger protein 43, RNF124, URCC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human RNF43, Glu43-Val199, Accession # Q68DV7
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54894
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.