missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RND3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18658501 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18658501 0.1 mL 0.10 ml
18643851 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18658501 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2935950.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RND3 Polyclonal antibody specifically detects RND3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RND3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen ARHE, Protein MemB, Rho family GTPase 3member E, RHO8, RHOE, Rho-related GTP-binding protein Rho8, rho-related GTP-binding protein RhoE, Rnd3, small GTP binding protein Rho8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 145-244 of human RND3 (NP_005159.1). TLVELSNHRQTPVSYDQGANMAKQIGAATYIECSALQSENSVRDIFHVATLACVNKTNKNVKRNKSQRATKRISHMPSRPELSAVATDLRKDKAKSCTVM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 390
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.