missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNase L Antibody (2E9), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18025965 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18025965 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18025965 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100351V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RNase L Monoclonal specifically detects RNase L in Human, Hamster, Primate, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RNase L
Aplicaciones Immunoassay, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2000000000
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
N.º de referencia del gen Q05823
Alias de gen 2-5A-dependent ribonuclease, 2-5A-dependent RNase, 2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent, EC 3.1.26.-, HPC1, interferon-induced 2-5A-dependent RNase, MGC104972, MGC133329, PRCA1, prostate cancer 1, Ribonuclease 4, Ribonuclease L, ribonuclease L (2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent), RNase L, RNS4DKFZp781D08126
Símbolos de los genes RNASEL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified full-length recombinant human RNaseL produced in insect cells. [UniProt# Q05823]
Peso molecular del antígeno 83 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, Cytokine Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Immunology, Innate Immunity, Prostate Cancer, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6041
Especificidad de la prueba Human, hamster and primate. This antibody does not react with mouse or rat.
Especies diana Human, Hamster, Primate, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.