Learn More
MP Biomedicals™ Descontaminante RNase-Erase™
Código de producto. 11421722 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 mL
2 x 125 mL
Tipo de empaquetado:
Frasco con pulverizador
Frascos cuentagotas
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de empaquetado unitSize
11421722 250 mL Frasco con pulverizador 250 ml
11431722 2 x 125 mL Frascos cuentagotas -
2 options
Código de producto. 11421722
Marca: MP Biomedicals™ 04821682
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
RNase Erase™ elimina la contaminación por ARNasa de vidrio, plástico, pipetas y equipos que deben estar libres de ARNasa.
Elimina la necesidad de calentar el instrumental de vidrio o de usar DEPC.
  • No deja residuos que puedan inhibir las reacciones enzimáticas.
  • Se suministra como fórmula lista para usar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 250 mL
Tipo de empaquetado Frasco con pulverizador