missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNA Polymerase II/POLR2A, p Ser2 Antibody (C.15200005), Novus Biologicals™

Código de producto. 18220375 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18220375 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18220375 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259215

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RNA Polymerase II/POLR2A (p Ser2) Monoclonal antibody specifically detects RNA Polymerase II/POLR2A (p Ser2) in Human, C. elegans, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, ChIP assay, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Knockdown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RNA Polymerase II/POLR2A (p Ser2)
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ChIP Assay
Clasificación Monoclonal
Clon C.15200005
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, ELISA 1:3000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1-2 ug/IP, Chromatin Immunoprecipitation Sequencing 1 - 2 ug/ChIP, Knockdown Validated
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kdsubunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, EC 2.7.7.48, EC 2.7.7.6, hRPB220, hsRPB1, MGC75453, POLR2, POLRA, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A (220kD), polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa, RNA Pol 2, RNA Polymerase 2, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNAPII, RPB1, RPBh1, RpIILS, RPO2, RPOL2
Símbolos de los genes POLR2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno The exact immunogen is propietary information.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, Epigenetics, microRNA, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5430
Especies diana Human, C. elegans, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at -20C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.