Learn More
Novus Biologicals™ RNA polymerase I termination factor Antibody (2F4B12), Novus Biologicals™
Código de producto. 30032010 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
30032010 0.1 mL 0.10 ml
30027168 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Código de producto. 30032010
Marca: Novus Biologicals™ NBP3271230.1ml
Mouse Monoclonal Antibody
RNA polymerase I termination factor Monoclonal antibody specifically detects RNA polymerase I termination factor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RNA polymerase I termination factor
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2F4B12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000
Formulación PBS
Alias de gen RNA polymerase I termination factor, transcription termination factor 1, Transcription termination factor I, transcription termination factor, RNA polymerase I, TTF-1, TTF-I
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human RNA polymerase I termination factor (AA: 1-150) expressed in E. Coli.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7270
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1