Learn More
Cytiva Medios de afinidad rmp Protein A Sepharose™ Fast Flow
Código de producto. 11369981 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
25 ml
200 ml
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369981 5 ml cada uno
11349981 25 ml 25 ml
10358374 200 ml 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369981 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17513801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para la separación de alta pureza de anticuerpos monoclonales y policlonales
  • Medios sin compuestos procedentes de animales mamíferos compuestos de proteína A acoplada por aminación reductiva con una matriz base Sepharose 4 Fast Flow
  • Con propiedades para la química de acoplamiento que minimizan la fuga del ligando de proteína A
  • Proteína recombinante A fijada en varios puntos a través de un enlace de amida químicamente estable
  • La alta capacidad y las buenas características de presión/flujo proporcionan un alto rendimiento
  • Matriz: agarosa entrecruzada 4 %
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm (d50V)
  • Ligando: Proteína recombinante A (E. coli)
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 10
  • Limpieza «in situ» con estabilidad de pH: De 2 a 11
  • Capacidad de unión/ml de medio de cromatografía: > 35 mg de IgG humana/ml
  • Especificación de presión/flujo: matriz base de 150 a 250 cm/h, 100 kPa, columna XK 50/60
Para aplicaciones terapéuticas que requieren fracciones eluídas extremadamente puras de anticuerpos sin exponerlos a derivados humanos o animales durante el proceso de purificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 ml
Estabilidad Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A
Para utilizar con (aplicación) Para la separación de alta pureza de anticuerpos monoclonales y policlonales
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión > 22 mg de IgG humana/ml
Tipo de producto Medios rmp Protein A Sephartose Fast Flow
Caudal 150 a 250 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 60 - 165 μm
Altura del lecho (imperial) 9,84 in
Altura del lecho (métrico) 25 cm
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 4 %
Intervalo de pH De 3 a 10
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Proteína recombinante A («E. coli»)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • rmp Protein A Sepharose FF
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.