Learn More
Cytiva Medios de afinidad rmp Protein A Sepharose™ Fast Flow
Código de producto. 10358374 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
25 ml
200 ml
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
cada uno
10358374 200 ml 200 ml
11369981 5 ml cada uno
11349981 25 ml 25 ml
3 options
Código de producto. 10358374
Marca: Cytiva 17513803
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para la separación de alta pureza de anticuerpos monoclonales y policlonales
  • Medios sin compuestos procedentes de animales mamíferos compuestos de proteína A acoplada por aminación reductiva con una matriz base Sepharose 4 Fast Flow
  • Con propiedades para la química de acoplamiento que minimizan la fuga del ligando de proteína A
  • Proteína recombinante A fijada en varios puntos a través de un enlace de amida químicamente estable
  • La alta capacidad y las buenas características de presión/flujo proporcionan un alto rendimiento
  • Matriz: agarosa entrecruzada 4 %
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm (d50V)
  • Ligando: Proteína recombinante A (E. coli)
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 10
  • Limpieza «in situ» con estabilidad de pH: De 2 a 11
  • Capacidad de unión/ml de medio de cromatografía: > 35 mg de IgG humana/ml
  • Especificación de presión/flujo: matriz base de 150 a 250 cm/h, 100 kPa, columna XK 50/60
Para aplicaciones terapéuticas que requieren fracciones eluídas extremadamente puras de anticuerpos sin exponerlos a derivados humanos o animales durante el proceso de purificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 ml
Estabilidad Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A
Para utilizar con (aplicación) Para la separación de alta pureza de anticuerpos monoclonales y policlonales
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión > 22 mg de IgG humana/ml
Tipo de producto Medios rmp Protein A Sephartose Fast Flow
Caudal 150 a 250 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 60 - 165 μm
Altura del lecho (imperial) 9,84 in
Altura del lecho (métrico) 25 cm
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 4 %
Intervalo de pH De 3 a 10
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Proteína recombinante A («E. coli»)