missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RLF Antibody (2G2), Novus Biologicals™

Código de producto. 18302789 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18302789 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18302789

Marca: Novus Biologicals H00006018M05

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RLF Monoclonal antibody specifically detects RLF in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RLF
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2G2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_036553.1
Alias de gen MGC142226, rearranged L-myc fusion, Rearranged L-myc fusion gene protein, rearranged L-myc fusion sequence, zinc finger protein Rlf, Zn-15 related, ZN-15L, Zn-15-related protein, ZNF292L
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RLF (NP_036553.1, 1805 a.a. ~ 1913 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. SNDLTGNVVANNMVNDSEPEVDIPHSSSDSTIHENLTAIPPLIVAETTTVPSLENLRVVLDKALTDCGELALKQLHYLRPVVVLERSKFSTPILDLFPTKKTDELCVGS
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6018
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.