Learn More
Corning™ rLaminin-521 (Human)
Código de producto. 15930151 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
5 miligramos
cada uno
15930151 5 mg 5 miligramos
15689176 100 μg 100 microgramos
15618068 5 mg cada uno
15608068 1 mg cada uno
4 options
Código de producto. 15930151
Marca: Corning™ 354223
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recombinant heterotrimer protein composed of α5, β2, and γ1 chains
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning rLaminin-521 is the next generation pluripotent stem cell (PSC) surface that enables researchers to streamline culture workflow, lower contamination risk, and scale-up efficiently. Corning has partnered with BioLamina for the supply of recombinant human Laminin 521 (rLaminin-521), a biocompatible, full length Laminin that enables feeder-free, clump-free, single-cell passaging of PSCs without ROCK-inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre rLaminin-521, Human
Cantidad 5 mg
Fuente Human
Recombinante Recombinant