missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RK-287107, MedChemExpress

Código de producto. 16415856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16415856 100 mg 100 miligramos
16471367 50 mg 50 miligramos
16447857 5 mg 5 miligramos
16445138 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16415856

Marca: Medchem Express HY123892

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress RK-287107 is a potent and specific tankyrase inhibitor with IC50s of 14.3 and 10.6 nM for tankyrase-1 and tankyrase-2, respectively. RK-287107 blocks colorectal cancer cell growth.

RK-287107 is a potent and specific tankyrase inhibitor with IC50s of 14.3 and 10.6 nM for tankyrase-1 and tankyrase-2, respectively. RK-287107 blocks colorectal cancer cell growth.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material RK-287107
CAS 2171386-10-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26F2N4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (300.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(N2CCC3(CC2)CN(CCO)C4=C3C(F)=CC(F)=C4)=NC5=C1CCCC5
Peso molecular (g/mol) 416.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.46
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.