Learn More
Rit2 Antibody (OTI4A6), DyLight 650, Novus Biologicals™
Código de producto. 18136846 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18136846 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18136846 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273914C
Mouse Monoclonal Antibody
Rit2 Monoclonal specifically detects Rit2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rit2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4A6
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen GTP-binding protein Rit2, GTP-binding protein Roc2, Ras-like protein expressed in neurons, Ras-like without CAAX 2, Ras-like without CAAX protein 2, RIBA, Ric (Drosophila)-like, expressed in neurons, Ric-like, expressed in neurons, RIN, ROC2
Símbolos de los genes RIT2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Rit2 (NP_002921) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6014.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a