missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Rit2 Monoclonal specifically detects Rit2 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rit2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3F4 |
| Conjugado | DyLight 755 |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry |
| Formulación | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | GTP-binding protein Rit2, GTP-binding protein Roc2, Ras-like protein expressed in neurons, Ras-like without CAAX 2, Ras-like without CAAX protein 2, RIBA, Ric (Drosophila)-like, expressed in neurons, Ric-like, expressed in neurons, RIN, ROC2 |
| Símbolos de los genes | RIT2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?