Learn More
RIPX Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30232849 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30232849 20 μL 20 microlitros
30229967 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30232849
Marca: Novus Biologicals NBP33528420ul
Rabbit Polyclonal Antibody
RIPX Polyclonal antibody specifically detects RIPX in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RIPX
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen KIAA0871SINGAR1, protein RUFY3, rap2 interacting protein x, Rap2-interacting protein x, RIPx, RUN and FYVE domain containing 3, singar, Singar1, Single axon-regulated protein, single axon-related 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-65 of human RIPX (NP_055776.1).,, Sequence:, MSALTPPTDMPTPTTDKITQAAMETIYLCKFRVSMDGEWLCLRELDDISLTPDPEPTHEDPNYLM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22902
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG