Learn More
RIPK3/RIP3 [p Ser232] Antibody (JE44-62), Novus Biologicals™
Código de producto. 30115267 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30115267 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30115267 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP332795
Rabbit Monoclonal Antibody
RIPK3/RIP3 Monoclonal antibody specifically detects RIPK3/RIP3 in Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RIPK3/RIP3
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon JE44-62
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Formulación 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen EC 2.7.11.1, Receptor Interacting Serine/Threonine Kinase 3, Receptor-interacting protein 3, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3, receptor-interacting serine-threonine kinase 3, RIP3, RIP-3, RIP-like protein kinase 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser232 of Human RIPK3/RIP3. (Uniprot: Q9QZL0)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Immunology, Necroptosis, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11035
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG