missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIPK3/RIP3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18788803 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18788803 0.025 mg 25 microgramos
18731624 - 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18788803

Marca: Novus Biologicals NBP177299SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 52 publications

RIPK3/RIP3 Polyclonal specifically detects RIPK3/RIP3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Gel Supershift Assay, Knockout Validated, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RIPK3/RIP3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Gel Shift, Immunoassay, KnockDown
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1-0.5 ug/ml, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 ug/ml, Immunoprecipitation 20 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml, Gel Supershift Assay, Knockout Validated, KnockDown Validated
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen AAF03133
Alias de gen EC 2.7.11.1, Receptor Interacting Serine/Threonine Kinase 3, Receptor-interacting protein 3, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3, receptor-interacting serine-threonine kinase 3, RIP3, RIP-3, RIP-like protein kinase 3
Símbolos de los genes RIPK3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RIPK3/RIP3 Antibody was made to a 14 amino acid peptide near the carboxy terminus of murine RIP3. The immunogen is located within the last 50 amino acids of RIP3. Amino Acid Squence: AQFGRGRGWQPFHK
Peso molecular del antígeno 53 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Immunology, Necroptosis, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11035
Especificidad de la prueba Mouse RIPK3/RIP3 Antibody has one isoform (486aa, 53 kDa). Human RIP3 has 3 isoforms, including isoform 1 (518aa, 57 kDa), isoform 2 (252aa, 28 kDa) and isoform 3 (231aa, 25 kDa). Rat RIP3 also has one isoform (478aa, 52 kDa). NBP1-77299 can detect can detect isoforms of mouse and rat as well as human isoform 1.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.