missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIPK1/RIP1 Antibody (OTI2D6), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18196376 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18196376 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18196376

Marca: Novus Biologicals NBP273911IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RIPK1/RIP1 Monoclonal specifically detects RIPK1/RIP1 in Human, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RIPK1/RIP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D6
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Cell death protein RIP, EC 2.7.11.1, receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1, receptor interacting protein, Receptor-interacting protein 1, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, RIP1, RIP-1, Rip1 kinase, RIPFLJ39204, Serine/threonine-protein kinase RIP
Símbolos de los genes RIPK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 133-422 of human RIPK1/RIP1 (NP_003795) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Necroptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8737.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.