missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
RIPK1/RIP1 Monoclonal antibody specifically detects RIPK1/RIP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | RIPK1/RIP1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL11357 |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | Cell death protein RIP, EC 2.7.11.1, receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1, receptor interacting protein, Receptor-interacting protein 1, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, RIP1, RIP-1, Rip1 kinase, RIPFLJ39204, Serine/threonine-protein kinase RIP |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q13546, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?