missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIOK2 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18534610 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18534610 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18534610 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP130099F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RIOK2 Polyclonal antibody specifically detects RIOK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RIOK2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.7.11.1, FLJ11159, RIO kinase 2, RIO kinase 2 (yeast), RIO2, serine/threonine-protein kinase RIO2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antigen maps to a region between residue 502 and 552 of human RIO kinase 2 using the numbering given in entry NP_060813.1
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55781
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.