Learn More
Ring finger protein 138 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Product Code. 18698270 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02 ml
0.10 ml
Code produit. Cantidad unitSize
18698270 0.1 mL 0.10 ml
18643580 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18698270
Marque: Novus Biologicals NBP2934250.1ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Ring finger protein 138 Polyclonal antibody specifically detects Ring finger protein 138 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno Ring finger protein 138
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase RNF138, EC 6.3.2.-, hNARF, HSD-4, MGC8758, NARF, Nemo-like kinase-associated RING finger protein, ring finger protein 138NLK-associated RING finger protein, STRIN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 60-245 of mouse Ring finger protein 138 (Q9CQE0). SVTRRERACPERALDLENIMRRFSGSCRCCSKKIKFYRMRHHYKSCKKYQDEYGVSSVIPNFKISQDSVRSSNRSETSASDNTETYQEDTSSSGHPTFKCPLCQESNFTRQRLLDHCNSNHLFQIVPVTCPICVSLPWGDPSQITRNFVSHLNQRHQFDYGEFVNLQLDEETQYQTAVEESFQVNM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51444
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.