Learn More
Ring finger protein 138 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062208 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18643580 0.02 mL 0.02 ml
18698270 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18643580
Marca: Novus Biologicals NBP2934250.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
Ring finger protein 138 Polyclonal antibody specifically detects Ring finger protein 138 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ring finger protein 138
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase RNF138, EC 6.3.2.-, hNARF, HSD-4, MGC8758, NARF, Nemo-like kinase-associated RING finger protein, ring finger protein 138NLK-associated RING finger protein, STRIN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 60-245 of mouse Ring finger protein 138 (Q9CQE0). SVTRRERACPERALDLENIMRRFSGSCRCCSKKIKFYRMRHHYKSCKKYQDEYGVSSVIPNFKISQDSVRSSNRSETSASDNTETYQEDTSSSGHPTFKCPLCQESNFTRQRLLDHCNSNHLFQIVPVTCPICVSLPWGDPSQITRNFVSHLNQRHQFDYGEFVNLQLDEETQYQTAVEESFQVNM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51444
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG