Learn More
BRAND™ Rimless Round Bottom Centrifuge Tubes
These high-quality Centrifuge Tubes withstand RCF up to 20,000.
345.00€ - 510.00€
Especificaciones
Color | Transparente, tono ligeramente amarillo |
---|---|
Material | Policarbonato |
N.° por paquete | 10 |
Forma del fondo | Forma redonda |
Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11888401
|
BRAND™
781039 |
100 ml |
510.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11878401
|
BRAND™
781029 |
50 ml |
345.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Transparent, slightly yellow tint
- Embossed graduation, subdivisions approx. 1mm
- Polycarbonate
- Provided in packs of 10
Especificaciones
Transparente, tono ligeramente amarillo | |
10 | |
Tubo para centrífuga |
Policarbonato | |
Forma redonda |