Learn More
Rimegepant, MedChemExpress
Código de producto. 16469147
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16469147 5 mg 5 miligramos
16462667 50 mg 50 miligramos
16456578 10 mg 10 miligramos
16426786 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16469147
Marca: Medchem Express HY15498
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
MedChemExpress Rimegepant (BMS-927711) is a highly potent, oral calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with a Ki of 0.027 nM and an IC50 of 0.14 nM for hCGRP receptor.
Rimegepant (BMS-927711) is a highly potent, oral calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonist with a Ki of 0.027 nM and an IC50 of 0.14 nM for hCGRP receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rimegepant
CAS 1289023-67-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H28F2N6O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo BMS-927711
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (18.71 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : 4.4 mg/mL (8.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@H]1[C@H](C2=C(F)C(F)=CC=C2)CC[C@@H](OC(N3CCC(N4C(C=CC=N5)=C5NC4=O)CC3)=O)C6=NC=CC=C61
Peso molecular (g/mol) 534.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.56
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation