missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RILP Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18664741 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18664741 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18664741

Marca: Novus Biologicals NBP281991PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RILP Polyclonal antibody specifically detects RILP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RILP
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen rab-interacting lysosomal protein, PP10141, Rab interacting lysosomal protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RILP antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the center of human RILP. The immunogen is located within amino acids 110 - 160 of RILP. Amino Acid Squence: DELRAHNRDLRQRGQETE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83547
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.