missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RIG-I Antibody (OTI6C1), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18117605 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18117605 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18117605 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273909JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RIG-I Monoclonal specifically detects RIG-I in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RIG-I
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6C1
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 58, DEAD box protein 58, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide, DKFZp686N19181, EC 3.6.4.13, FLJ13599, probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, retinoic acid inducible gene I, Retinoic acid-inducible gene 1 protein, Retinoic acid-inducible gene I protein, RIG-1, RIG-IDKFZp434J1111, RNA helicase RIG-I
Símbolos de los genes RIGI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human RIG-I (NP_055129) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23586.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.