missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ribosomal Protein S6/RPS6, p Ser244 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18195155 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18195155 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18195155 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP229653

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ribosomal Protein S6/RPS6 Polyclonal specifically detects Ribosomal Protein S6/RPS6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ribosomal Protein S6/RPS6 (p Ser244)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000
Formulación 10mM HEPES (pH 7.5), 0.15M NaCl, 0.1 mg/ml BSA and 50% Glycerol with No Preservative
N.º de referencia del gen P62754
Alias de gen Phosphoprotein NP33, 40S ribosomal protein S6, pS6, ribosomal protein S6, S6
Símbolos de los genes RPS6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phospho-peptide corresponding to amino acid residues surrounding Ser244 conjugated to KLH. Accession # P62754
Peso molecular del antígeno 28 kDa
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, mTOR Pathway, Phospho Specific, Translation Control
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6194
Especificidad de la prueba Specific for the ∼28k rpS6 protein phosphorylated at Ser244.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.