missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ribosomal Protein S6/RPS6 Antibody (522731), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18533645 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18533645 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18533645 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5436T

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ribosomal Protein S6/RPS6 Monoclonal antibody specifically detects Ribosomal Protein S6/RPS6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ribosomal Protein S6/RPS6
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 522731
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Phosphoprotein NP33, 40S ribosomal protein S6, pS6, ribosomal protein S6, S6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human RPS6, Met1-Lys249, Accession # P62753
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, mTOR Pathway, Translation Control
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6194
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.