missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ribophorin II Antibody (OTI1G9), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18170207 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18170207 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18170207 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273907B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ribophorin II Monoclonal specifically detects Ribophorin II in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ribophorin II
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G9
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen RIBIIREC 2.4.1.119, ribophorin IIDolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase 63 kDa subunit, Ribophorin-2, RPNII, RPN-IIdolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit 2, SWP1
Símbolos de los genes RPN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Ribophorin II (NP_002942) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6185.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.