missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ribophorin I Antibody (OTI5B1), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18148935 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18148935 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18148935

Marca: Novus Biologicals NBP273905AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ribophorin I Monoclonal specifically detects Ribophorin I in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ribophorin I
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5B1
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp686B16177, dolichyl-diphosphooligosaccharide-protein glycosyltransferase 67 kDa subunit, Dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase 67 kDa subunit, dolichyl-diphosphooligosaccharide--protein glycosyltransferase subunit 1, EC 2.4.1.119, oligosaccharyltransferase 1 homolog, OST1, ribophorin IRBPH1, ribophorin-1, RPN-I
Símbolos de los genes RPN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Ribophorin I (NP_002941) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6184.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.