missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RHOXF2 Antibody (PCRP-RHOXF2-1D7), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18668777 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18668777 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18668777

Marca: Novus Biologicals NBP308529PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RHOXF2 Monoclonal antibody specifically detects RHOXF2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RHOXF2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-RHOXF2-1D7
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CT107, Paired-like homeobox protein PEPP-2, PEPP subfamily gene 2, PEPP-2, PEPP2cancer/testis antigen 107, rhox homeobox family member 2, Rhox homeobox family, member 2, Testis homeobox gene 1, THG1homeobox protein from AL590526
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human RHOXF2 protein (Uniprot: Q9BQY4 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84528
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.