missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ RHOQ (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: ELKEYAPNVPFLLIGTQIDLRDDPKTLARLNDMKEKPICVEQGQKLAKEIGACCYVECSALTQKGLKTVFDEAIIAILTPKKHTVKKRIGSRCINCCLI
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_036381 |
| ID de gen (Entrez) | 23433 |
| Nombre | ras homolog gene family, member Q |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 25 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | ARHQ, RASL7A, TC10, TC10A |
| Símbolo de gen | RHOQ |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?