Learn More
Abnova™ RHOQ (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16157312
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16157312 10 μg 10 microgramos
16167312 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16157312
Marca: Abnova™ H00023433Q01.10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Human RHOQ partial ORF ( NP_036381, 106 a.a. - 204 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: ELKEYAPNVPFLLIGTQIDLRDDPKTLARLNDMKEKPICVEQGQKLAKEIGACCYVECSALTQKGLKTVFDEAIIAILTPKKHTVKKRIGSRCINCCLI
Especificaciones
Número de acceso NP_036381
ID de gen (Entrez) 23433
Nombre ras homolog gene family, member Q
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen ARHQ, RASL7A, TC10, TC10A
Símbolo de gen RHOQ
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer