Learn More
RhoGDI Antibody (S07-1D8), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200071647 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18677774 50 μg 50 microlitros
18673735 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18677774
Marca: Novus Biologicals NBP31991450ul
Rabbit Monoclonal Antibody
RhoGDI Monoclonal antibody specifically detects RhoGDI in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RhoGDI
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S07-1D8
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen GDIA1, MGC117248, Rho GDI 1, Rho GDP dissociation inhibitor (GDI) alpha, rho GDP-dissociation inhibitor 1, RHOGDI, Rho-GDI alpha, RHOGDI-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human RhoGDI (Uniprot # P52565)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 396
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG