missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RhoGDI Antibody (S07-1D8), Novus Biologicals™

Código de producto. 18677774 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18677774 50 μg 50 microlitros
18673735 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18677774

Marca: Novus Biologicals NBP31991450ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

RhoGDI Monoclonal antibody specifically detects RhoGDI in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RhoGDI
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S07-1D8
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen GDIA1, MGC117248, Rho GDI 1, Rho GDP dissociation inhibitor (GDI) alpha, rho GDP-dissociation inhibitor 1, RHOGDI, Rho-GDI alpha, RHOGDI-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human RhoGDI (Uniprot # P52565)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 396
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.