missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RhoD Antibody (OTI2F7), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18178566 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18178566 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18178566

Marca: Novus Biologicals NBP273889F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RhoD Monoclonal specifically detects RhoD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RhoD
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F7
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ARHDRHOM, ras homolog D, ras homolog gene family, member A, ras homolog gene family, member D, Rho, RhoD, RhoHP1, rho-related GTP-binding protein RhoD, Rho-related protein HP1
Símbolos de los genes RHOD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human RhoD (NP_055393) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación mTOR Pathway, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29984.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.