Learn More
Abnova™ RHOC (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MAAIRKKLVIVGDGACGKTCLLIVFSKDQFPEVYVPTVFENYIADIEVDGKQVELALWDTAGQEDYDRLRPLSYPDTDVILMCFSIDSPDSLENIPEKWTPEVKHFCPNVPIILVGNKKDLRQDEHTRRELAKMKQEPVRSEEGRDMANRISAFGYLECSAKTKEGVREVFEMATRAGLQVRKNKRRRGCPIL
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH07245 |
| ID de gen (Entrez) | 389 |
| Nombre | ras homolog gene family, member C |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | ARH9, ARHC, H9, MGC1448, MGC61427, RHOH9 |
| Símbolo de gen | RHOC |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |