missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RhoA Antibody (101), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18245996 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18245996 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18245996

Marca: Novus Biologicals NBP290106AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

RhoA Monoclonal specifically detects RhoA in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RhoA
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 101
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen h12, oncogene RHO H12, ras homolog gene family, member A, Rho cDNA clone 12, Rho12, RhoA, RHOH12ARH12ARHAAplysia ras-related homolog 12, small GTP binding protein RhoA, transforming protein RhoA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human RhoA (P61586-1; Met1-Leu193).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, mTOR Pathway, Phospho Specific, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 387
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.