missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RHEBL1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-99023-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
RHEBL1 Polyclonal antibody specifically detects RHEBL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| RHEBL1 | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| FLJ25797, GTPase RhebL1, MGC34869, Ras homolog enriched in brain like 1, Ras homolog enriched in brain like 1 c, Ras homolog enriched in brain like-1 c, Ras homolog enriched in brain-like protein 1, Rheb2, RHEBL1c, Rheb-like protein 1 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human RHEBL1. | |
| 100 μg | |
| Signal Transduction | |
| 121268 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido