Learn More
RHD Antibody (LFB Anti-RhD), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 30114143 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30114143 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30114143
Marca: Novus Biologicals NBP327995PCP
Human Monoclonal Antibody
RHD Monoclonal antibody specifically detects RHD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RHD
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon LFB Anti-RhD
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen blood group Rh(D) polypeptide, CD240D, DIIIc, RH, Rh blood group, D antigen, RH30, Rh4, RHCED, RhDCw, RHDel, RHDVA(TT), RhII, RhK562-II, RhPI, RHPII, RHXIII
Especie del huésped Human
Inmunógeno RHD/ CD240d
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, CD Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6007
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1