Learn More
RHD Antibody (D7C2) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18677056 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
18677056 0.2 mg 0.20 miligramo
18677596 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18677056
Marca: Novus Biologicals NBP3090420.2mg
Rabbit Monoclonal Antibody
RHD Monoclonal antibody specifically detects RHD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RHD
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon D7C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen blood group Rh(D) polypeptide, CD240D, DIIIc, RH, Rh blood group, D antigen, RH30, Rh4, RHCED, RhDCw, RHDel, RHDVA(TT), RhII, RhK562-II, RhPI, RHPII, RHXIII
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A Rh- volunteer blood donor (r/r) was injected with 5ml of Rh+ erythrocytes (R1/r) and the peripheral lymphocytes were isolated and transformed with 1 mL of culture supernatant of the EBV marmoset B96-8 cell line.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, CD Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6007
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG λ
Mostrar más Show Less